WH0005058M1
Monoclonal Anti-PAK1 antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PAKalpha, Anti-p21/Cdc42/Rac1-activated kinase 1 (STE20 homolog, yeast)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAK1(5058)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
APRPEHTKSVYTRSVIEPLPVTPTRDVATSPISPTENNTTPPDALTRNTEKQKKKPKMSDEEILEKLRSIVSVGDPKKKYTRFEKIGQGA
forma física
Informações legais