Documentos Principais
S6433
Sigma-Aldrich
Anti-STAT6 (787-804) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 100 kDa
contém
0.035% sodium azide
reatividade de espécies
mouse (weakly), human
técnica(s)
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using a human A431 cell lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAT6(6778)
mouse ... Stat6(20852)
Especificidade
The antibody is specific for human STAT6. The antibody also reacts weakly with mouse STAT6. This antiserum is not recommended for immunoprecipitation.
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to human STAT6 (amino acids 787-804) conjugated to KLH.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Sun Hee Jin et al.
Toxicology and applied pharmacology, 280(2), 199-206 (2014-08-30)
Keratinocytes are the major cellular components of human epidermis and play a key role in the modulating cutaneous inflammation and toxic responses. In human chronic skin diseases, the common skin inflammatory phenotypes like skin barrier disruption and epidermal hyperplasia are