SYNC212440
Synthware™ Friedrichs condenser
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware C212440, glass Friedrichs condenser
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C212440
Descrição geral
With a joint at 15º angle.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)