BR464713
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 75 mL, 11 D 3
Sinônimo(s):
Filter, Filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
BRAND 464713
capacidade
75 mL
diâmetro do filtro
4.5 cm
tamanho de poro
16-40 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR464713-1EA | 4061831857061 |