Documentos Principais
BR464004
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 50 mL, 3 D 4
Sinônimo(s):
Filter, Filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
BRAND 464004
capacidade
50 mL
diâmetro do filtro
3.5 cm
tamanho de poro
10-16 μm
Descrição geral
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)