39205
Dimethylaminomethyl-polystyrene
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 3-4 mmol/g base loading, matrix crosslinked with 2% DVB
Sinônimo(s):
Benzyldimethylamine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, dimethylaminomethylated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, dimethylaminomethylated
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensão da rotulagem
3-4 mmol/g base loading
Impurezas
≤0.5 mmol/g Cl- (resin)
matriz
crosslinked with 2% DVB
tamanho de partícula
200-400 mesh
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?