493813
Morpholine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.75-3.25 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
N-Vinylbenzylmorpholine-divinylbenzene copolymer
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensão da rotulagem
2.75-3.25 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
cadeia de caracteres SMILES
N1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
chave InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
493813-25G | 4061833547885 |
493813-5G |