Documentos Principais
SMB00150
Sigma-Aldrich
2,4-dihydroxyheptadec-16-enyl acetate
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H36O4
Número CAS:
Peso molecular:
328.49
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@@H](O)C[C@@H](O)CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C19H36O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(21)15-19(22)16-23-17(2)20/h3,18-19,21-22H,1,4-16H2,2H3/t18-,19-/m0/s1
chave InChI
NLBYRERHXBTBBR-OALUTQOASA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)