SMB01019
Amorfrutin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
2-hydroxy-4-methoxy-3-(3-methylbut-2-enyl)-6-(2-phenylethyl)benzoic acid, 3-hydroxy-4-isopentenyl-5-methoxybibenzyl-2-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
340.41
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(c(c(c(c1)CCc2ccccc2)C(=O)O)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C21H24O4/c1-14(2)9-12-17-18(25-3)13-16(19(20(17)22)21(23)24)11-10-15-7-5-4-6-8-15/h4-9,13,22H,10-12H2,1-3H3,(H,23,24)
chave InChI
CTNFTPUIYFUXBE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)