WH0002120M1
Monoclonal Anti-ETV6 antibody produced in mouse
clone 3B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TEL, Anti-ets variant gene 6 (TEL oncogene)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ETV6(2120)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MSETPAQCSIKQERISYTPPESPVPSYASSTPLHVPVPRALRMEEDSIRLPAHLRLQPIYWSRDDVAQWLKWAENEFSLRPIDSNTFEMNGKALLLLTKEDFRYRSPHSGDVLYELLQHILKQRKPRILFSPFFHPGNSIHTQPEVILHQNHEEDNCVQRTPRPSVDNVHHNPPTIELLHRSRSPITTNHRPSPDPEQRPLRSPLDNMIRRLSPAERAQGPRPHQENNHQESYPLSVSPMENNHCPASSESHPKPSSPRQESTRVIQLMPSPIMHPLILNPRHSVDFKQSRLSEDGLHREGKPINLSHREDLAYMNHIMVSVSPPEEHAMPIGRIADCRLLWDYVYQLLSDSRYENFIRWEDKESKIFRIVDPNGLARLWGNHKNRTNMTYEKMSRALRHYYKLNIIRKEPGQRLLFRFMKTPDEIMSGRTDRLEHLESQELDEQIYQEDEC
forma física
Informações legais