W103
WIN 51708 hydrate
solid
Sinônimo(s):
17-β-Hydroxy-17-α-ethynyl-5-α-androstano[3,2-β]pyrimido[1,2-α]benzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@]12Cc3cn4c(nc3C[C@@H]1CC[C@@H]5[C@@H]2CC[C@@]6(C)[C@H]5CC[C@@]6(O)C#C)nc7ccccc47
InChI
1S/C29H33N3O.H2O/c1-4-29(33)14-12-22-20-10-9-19-15-24-18(16-27(19,2)21(20)11-13-28(22,29)3)17-32-25-8-6-5-7-23(25)30-26(32)31-24;/h1,5-8,17,19-22,33H,9-16H2,2-3H3;1H2/t19-,20+,21-,22-,27-,28-,29-;/m0./s1
chave InChI
RGVGINOANKXLLR-GCGDSGHKSA-N
Informações sobre genes
rat ... Tacr1(24807)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3