W1020
W146 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
ML056, R-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid hydrate, [(3R)-3-amino-4-[(3-hexylphenyl)amino]-4-oxobutyl]-phosphonic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white
solubilidade
methanol: soluble (with 0.1% TFA)
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CCCCCCc1cccc(NC(=O)[C@H](N)CCP(O)(O)=O)c1
InChI
1S/C16H27N2O4P.H2O/c1-2-3-4-5-7-13-8-6-9-14(12-13)18-16(19)15(17)10-11-23(20,21)22;/h6,8-9,12,15H,2-5,7,10-11,17H2,1H3,(H,18,19)(H2,20,21,22);1H2/t15-;/m1./s1
chave InChI
DQKSZHVSROOTFY-XFULWGLBSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research