U8008
Anti-ULK2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Ulk2 Antibody, Ulk2 Antibody - Anti-ULK2 antibody produced in rabbit, Anti-Unc-51 like kinase 2, Anti-Unc51.2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~130 kDa
reatividade de espécies
mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing mouse ULK2
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ULK2(9706)
mouse ... Ulk2(29869)
rat ... Ulk2(303206)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)