U4133
URB597
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Cyclohexylcarbamic acid 3´-carbamoyl-biphenyl-3-yl ester
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble ~14 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cccc(c1)-c2cccc(OC(=O)NC3CCCCC3)c2
InChI
1S/C20H22N2O3/c21-19(23)16-8-4-6-14(12-16)15-7-5-11-18(13-15)25-20(24)22-17-9-2-1-3-10-17/h4-8,11-13,17H,1-3,9-10H2,(H2,21,23)(H,22,24)
chave InChI
ROFVXGGUISEHAM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves