SML0448
URB937
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cyclohexylcarbamic acid 3′–carbamoyl–6–hydroxybiphenyl–3–yl ester
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder (1:1 ratio of product to ethanol)
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H22N2O4/c21-19(24)14-6-4-5-13(11-14)17-12-16(9-10-18(17)23)26-20(25)22-15-7-2-1-3-8-15/h4-6,9-12,15,23H,1-3,7-8H2,(H2,21,24)(H,22,25)
chave InChI
CMEQHOXCIGFZNJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3