U3385
UA62784
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[5-(4-Methoxyphenyl)-2-oxazolyl]-9H-Fluoren-9-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4C(=O)c5ccccc5-c34
InChI
1S/C23H15NO3/c1-26-15-11-9-14(10-12-15)20-13-24-23(27-20)19-8-4-7-18-21(19)16-5-2-3-6-17(16)22(18)25/h2-13H,1H3
chave InChI
SVICLWPFAQYZLX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)