SML0173
Reversan
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CBLC4H10, N-[3-(4-Morpholinyl)propyl]-5,7-diphenyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faintly yellow to yellow
solubilidade
DMSO: ≥8 mg/mL at ~60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCCN1CCOCC1)c2cnn3c(cc(nc23)-c4ccccc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H27N5O2/c32-26(27-12-7-13-30-14-16-33-17-15-30)22-19-28-31-24(21-10-5-2-6-11-21)18-23(29-25(22)31)20-8-3-1-4-9-20/h1-6,8-11,18-19H,7,12-17H2,(H,27,32)
chave InChI
JTRXWCLQFAZHGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)