SML1348
STF-118804
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(5-Methyl-4-(tosylmethyl)oxazol-2-yl)-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide, 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)-benzamide, STF 118804
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(C2=NC(CS(=O)(C3=CC=C(C)C=C3)=O)=C(C)O2)C=C1)NCC4=CN=CC=C4
InChI
1S/C25H23N3O4S/c1-17-5-11-22(12-6-17)33(30,31)16-23-18(2)32-25(28-23)21-9-7-20(8-10-21)24(29)27-15-19-4-3-13-26-14-19/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H,27,29)
chave InChI
DLFCEZOMHBPDGI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3