Documentos Principais
U211030
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rU Phosphoramidite
configured for ABI
Sinônimo(s):
5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-uridine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], DMT-2′-O-TBDMS-rU amidite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H61N4O9PSi
Número CAS:
Peso molecular:
861.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
oligo synthesis: suitable
Impurezas
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
cor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
adequação
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
compatibilidade
configured for ABI
perfil de nucleosídeo
base: uridine
base protecting group: none
2' protecting group: TBDMS
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C45H61N4O9PSi/c1-31(2)49(32(3)4)59(55-29-15-27-46)57-40-38(56-42(48-28-26-39(50)47-43(48)51)41(40)58-60(10,11)44(5,6)7)30-54-45(33-16-13-12-14-17-33,34-18-22-36(52-8)23-19-34)35-20-24-37(53-9)25-21-35/h12-14,16-26,28,31-32,38,40-42H,15,29-30H2,1-11H3,(H,47,50,51)/t38-,40-,41-,42-,59?/m1/s1
chave InChI
SKNLXHRBXYGJOC-ZMHKPELYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)