Documentos Principais
TMO3110-0150
Nalgene® high-speed centrifuge tubes
round bottom natural polypropylene copolymer, volume 15 mL, without cap, non-sterile, case of 100 ea
Sinônimo(s):
Nalgene tubes, round bottom tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
round bottom natural polypropylene copolymer
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
case of 100 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 3110-0150
volume
15 mL
Descrição geral
Improve rotor fit and performance using Thermo Scientific Nalgene High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tubes, featuring uniform wall thickness and diameter. Tubes have excellent chemical resistance.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)