Key Documents
T9001
Sigma-Aldrich
Tricaprylin
Sigma Grade, ~99%
Sinônimo(s):
1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glyceryl tricaprylate
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352202
grau
Sigma Grade
Nível de qualidade
Ensaio
~99%
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
392.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
200.2 °C