T5826
Anti-TSG101 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Tumor Susceptibility Gene 101
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 46 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cell lysates of rat fibroblast Rat-1, mouse fibroblast NIH3T3, and human A431 cells, and rat brain extract (S1 cytosolic fraction)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSG101(7251)
mouse ... Tsg101(22088)
rat ... Tsg101(292925)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)