T2752
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow or pink
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
chave InChI
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Informações sobre genes
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
rat ... Thra(81812) , Thrb(24831)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3