T0397
L-Thyroxine sodium salt pentahydrate
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine sodium salt, Sodium levothyroxine, T4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98%
forma
powder
potência
5-50 ng/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
207-210 (dec.) (lit.)
solubilidade
cell culture medium: 0.1 mg/mL
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.5H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;;;;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;5*1H2/q;+1;;;;;/p-1/t12-;;;;;;/m0....../s1
chave InChI
JMHCCAYJTTWMCX-QWPJCUCISA-M
Informações sobre genes
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3