T2700
TWEEN® 20
meets EP testing specifications
Sinônimo(s):
Monolaurato de polietilenoglicol sorbitano, Monolaurato de polioxietileno sorbitano
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets EP testing specifications
descrição
non-ionic
forma
liquid
peso molecular
~1228
composição
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.059 mM
temperatura de transição
cloud point 76 °C
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves