58980C
Diamond Vitamin Tween® 80 Solution 40x
frozen liquid, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
BME Vitamins 100x solution
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
forma
frozen liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
faint yellow to dark yellow
pH
3.5-6.5
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to culture Spironucleus salmonicida
- to culture Giardia intestinalis
- to culture Entamoeba histolytica trophozoites
Informações legais
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
62 °C