T2573
Troglitazone
≥98% (HPLC), powder, PPARγ agonist
Sinônimo(s):
(±)-5-[4-[(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-yl)methoxy]benzyl]-2,4-thiazolidinedione, CS-045
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Troglitazone, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c2OC(C)(CCc2c(C)c1O)COc3ccc(CC4SC(=O)NC4=O)cc3
InChI
1S/C24H27NO5S/c1-13-14(2)21-18(15(3)20(13)26)9-10-24(4,30-21)12-29-17-7-5-16(6-8-17)11-19-22(27)25-23(28)31-19/h5-8,19,26H,9-12H2,1-4H3,(H,25,27,28)
chave InChI
GXPHKUHSUJUWKP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PPARA(5465) , PPARG(5468)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.