T2441
Clear-view™ Snap-Cap microtubes
capacity 0.6 mL, natural
Sinônimo(s):
low retention microtube, snap-cap vial
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (Angled cap lid)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
tube (homopolymer)
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
graduations
neck thread Push fit
embalagem
case of 10,000 ea
fabricante/nome comercial
Excel Scientific MCT-0.6N
Parâmetros
-20,000 × g max. RCF
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.6 mL
cor
natural
Descrição geral
- Superior clarity for sample viewing
- A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
- Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
- Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
- Large, crisp reference lines and graduation numbers
- Certified RNase/DNase free
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)