T3566
Clear-view™ Snap-Cap microtubes
size 1.5 mL, natural
Sinônimo(s):
low retention microtube, snap-cap vial
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (Angled cap lid)
polypropylene
Características
RNase and DNase free
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Excel Scientific MCT-1.5N
Parâmetros
-20,000 × g max. RCF
tamanho
1.5 mL
cor
natural
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Superior clarity for sample viewing
- A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
- Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
- Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
- Large, crisp reference lines and graduation numbers
- Certified RNase/DNase free
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)