T4691
Clear-view™ Snap-Cap microtubes
capacity 0.6 mL
Sinônimo(s):
low retention microtube, snap-cap vial
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (Angled cap lid)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
esterilidade
non-sterile
Características
RNase and DNase free
neck thread Push fit
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Excel Scientific MCTS-0.6N
Parâmetros
-20,000 × g max. RCF
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.6 mL
cor
natural
Descrição geral
- Superior clarity for sample viewing
- A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
- Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
- Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
- Large, crisp reference lines and graduation numbers
- Certified RNase/DNase free
Aplicação
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)