T0825
Anti-Transportin 1 antibody, Mouse monoclonal
clone D45, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-IPO2, Anti-KPNB2, Anti-MIP, Anti-MIP1, Anti-TRN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
D45, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~90 kDa
reatividade de espécies
mouse, canine, rat, human, bovine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNPO1(3842)
mouse ... Tnpo1(238799)
rat ... Tnpo1(309126)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)