SYNF580010
Synthware™ Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 10 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 55 mm
Sinônimo(s):
Synthware F580010, storage tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear glass
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
neck thread Internal
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F580010
D.E. × C
22 mm × 55 mm
capacidade
10 mL
valve L
0-4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Schlenk Tube, High Vac Valve, 10mL, Valve 0-4mm, 22X55mm includes Accessories: S600004T
Aplicação
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF580010-1EA | 4065270931726 |