SYNF580825
Synthware™ storage tube with high vacuum valve
capacity 25 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 26 mm × 110 mm
Sinônimo(s):
Synthware F580825, Schlenk tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
esterilidade
non-sterile
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F580825
capacidade
25 mL
tubo D.E. × C
26 mm × 110 mm
tamanho da válvula
0-8 mm
Descrição geral
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)