Documentos Principais
SYNF580820
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 20 mL, valve L 0-8 mm, O.D. × L 19 mm × 30 mm
Sinônimo(s):
Synthware F580820, Schlenk tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
clear glass
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
neck thread Internal
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F580820
D.E. × C
19 mm × 30 mm
capacidade
20 mL
valve L
0-8 mm
Descrição geral
Schlenk Tube, High Vac Valve, 20mL, Valve 0-8mm, 19X30mm
Aplicação
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)