Documentos Principais
SYNF580810
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 10 mL, valve L 0-8 mm, O.D. × L 19 mm × 65 mm
Sinônimo(s):
Synthware F580810, Schlenk tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
clear glass
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
neck thread Internal
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F580810
D.E. × C
19 mm × 65 mm
capacidade
10 mL
valve L
0-8 mm
Descrição geral
Schlenk Storage Tube, 10mL, ODxl 19X65mm includes Accessories: S600008T
Aplicação
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)