Documentos Principais
SYNF580020
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 20 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 110 mm
Sinônimo(s):
Synthware F580020, storage tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
clear glass
round bottom
esterilidade
non-sterile
Características
neck thread Internal
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F580020
D.E. × C
22 mm × 110 mm
capacidade
20 mL
valve L
0-4 mm
Descrição geral
Schlenk Tube, High Vac Valve, 20mL, Valve 0-4mm, 22X110mm
Aplicação
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)