SYNF264525
Synthware™ Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 25 mL
Sinônimo(s):
Synthware F264525, burette
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
Características
class A
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F264525
volume
25 mL
Descrição geral
Burets, Class A, Capacity: 25mL Clear Glass
Aplicação
kemetch; synthware; buret; class a; clear
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)