CLS2122A25
Pyrex® colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinônimo(s):
burettes, glass burette, Corning® 2122A
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 0.10 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2122A-25
faixa de medição de volume
25 mL, accuracy: 0.06 mL
volume
25 mL
Descrição geral
With 2 mm, straight-bore PTFE stopcock plug and dustcover. Uniform-wall tubing ensures stipulated capacity tolerances. Red markings are permanent part of glass.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)