CLS70705
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7070
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
embalagem
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7070-5
faixa de medição de volume
5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × C
8 mm × 350 mm
capacidade
5.0 mL
Descrição geral
Calibrated "to deliver".
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)