Documentos Principais
CLS71025
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
white, volume 5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7102
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
Características
class A
graduation
embalagem
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7102-5
faixa de medição de volume
5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Comprimento
392 mm
capacidade
5.0 mL
cor
white
Descrição geral
Have larger tip openings for faster delivery.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)