Documentos Principais
Z681490
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 1,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Características
fits beaker size 1,000 mL
fabricante/nome comercial
BriskHeat
Altura
114 mm
4.5 in.
Descrição geral
  • Silicone impregnated cloth facing and liner
  • ¼ in. fiberglass insulation
  • Hook and loop closure
Informações legais
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)