Z681482
BriskHeat® beaker heater insulator
fits beaker size, 600 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Produtos recomendados
Características
fits beaker size 600 mL
fabricante/nome comercial
BriskHeat
Altura
102 mm
4 in.
Descrição geral
- Silicone impregnated cloth facing and liner
- ¼ in. fiberglass insulation
- Hook and loop closure
Informações legais
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z681482-1EA | 4061826711873 |