Documentos Principais
Z155640
Solution bowl
capacity 9 L (9.5 qt)
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiais
stainless steel container
fabricante/nome comercial
Polarware 136
A × D.E.
5 in. × 14 1/2 in.
capacidade
9 L (9.5 qt)
Descrição geral
With flat bottom and straight sides. 304 Stainless steel.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)