Documentos Principais
Z231665
Duran® crystallizing dishes
capacity 20 mL
Sinônimo(s):
213132403
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213132403
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
20 mL
diâmetro da placa
40 mm
Descrição geral
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)