Z231762
Duran® crystallizing dishes
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
213135906
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
cylindrical
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213135906
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
2,000 mL
diâmetro da placa
190 mm
Descrição geral
- Cylindrical dishes without spout.
- Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
- The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
- Fired-on, highly durable white ceramic
- Meets DIN 12337 standard.
Características e benefícios
- Complies with DIN 12337
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Flat and wide shape allow solvents to evaporate quickly and evenly
- Large ground base
- Spout for clean pouring
- Fired-on, highly durable white ceramic
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z231762-10EA | 4061834229377 |
Z231762-1EA | 4061832798400 |