Key Documents
Z113530
Sigma-Aldrich
Electrode connector adapter
BNC meter to US Standard electrode
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
Descrição geral
If the type of connector on your pH meter is not compatible with your electrode, choose an appropriate adapter.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)