Z264946
Aldrich® glass pH electrode
BNC connector
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Parâmetros
−5-110 °C temperature
Categorias relacionadas
Descrição geral
For applications where a separate reference electrode is required. Fast response over the full pH range with low sodium ion error. Useful for highly acidic or highly alkaline samples.
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z264946-1EA | 4061837617898 |