CLS7071010
Pyrex® VISTA™ volumetric pipette, Class A
volume 10 mL
Sinônimo(s):
Corning® 70710
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
class A
graduation
embalagem
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Corning 70710-10
faixa de medição de volume
10 mL
capacidade
10 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)