Documentos Principais
CLS710210
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
red, volume 10.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7102
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
Características
class A
graduation
embalagem
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7102-10
faixa de medição de volume
10.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Comprimento
429 mm
capacidade
10.0 mL
cor
red
Descrição geral
Have larger tip openings for faster delivery.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)