SYNF204500
Synthware™ three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware F204500, 3-neck reaction flask
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
clear
Junta
center joint: ST/NS24/40
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F204500
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flask, Round Bottom, Three Neck, Full Jacket, 500mL, 24/40 Joint
Aplicação
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF204500-1EA | 4065270931641 |